Läs mer
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-metoxi-7,8,9,10-tetrahydronaftacen-5,12-dion (Doxorubicin, Aglycon, Doxorubicinon), Mikromol™
Produktkod. 17953806
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17953806 25 mg
1 options
Produktkod. 17953806 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0283.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-metoxi-7,8,9,10-tetrahydronaftacen-5,12-dion (Doxorubicin, Aglycon, Doxorubicinon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxorubicinone
CAS 24385-10-2
Analyt- eller komponentnamn Doxorubicinone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H18 O9
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Doxorubicin Hydrochloride Impurity D, Epirubicin Hydrochloride Impurity A, Doxorubicin Impurity D, Epirubicin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
LEDER COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC-namn (7S,9S)-6,7,9,11-tetrahydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dioxi 8,10-dihydro
Molekylvikt (g/mol) 414.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 414,0951 g/mol