Läs mer
(8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-Fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-Fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25FO4/c1-19-10-18(26)21(22)15(14(19)5-6-16(19)17(25)11-23)4-3-12-9-13(24)7-8-20(12,21)2/h6-9,14-15,18,23,26H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 360.1737 |