Läs mer
(8S,9R)-BMN 673, TRC
Produktkod. 30008933
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30008933 5 mg
1 options
Produktkod. 30008933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5958855MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Molekylformel C19H14F2N6O
Kvantitet 5 mg
Synonym (8S,9R)-BMN 673, (8S,9R)-5-Fluoro-8-(4-fluorophenyl)-2,7,8,9-tetrahydro-9-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-3H-pyrido[4,3,2-de]phthalazin-3-one
LEDER Cn1ncnc1[C@@H]2[C@H](Nc3cc(F)cc4C(=O)NN=C2c34)c5ccc(F)cc5
Molekylvikt (g/mol) 380.35