Läs mer
(8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate |
| CAS | 948851-85-2 |
| Molekylformel | C21H34O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxy-8,11,14,17-eicosatetraenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20(23)17-15-18-21(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,19-20,22-23H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13- |
| LEDER | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC(O)C(O)CCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-5,6-dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.49 |
| Formel vikt | 350.2457 |