Läs mer
(8Z)-8-Dodecen-1-ol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (8Z)-8-Dodecen-1-ol |
| CAS | 40642-40-8 |
| Molekylformel | C12 H24 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-Dodecen-1-ol, (Z)-, (8Z)-8-Dodecen-1-ol, (8Z)-Dodec-8-en-1-ol, (Z)-8-Dodecen-1-ol, (Z)-8-Dodecenyl alcohol, cis-8-Dodecen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h4-5,13H,2-3,6-12H2,1H3/b5-4- |
| LEDER | CCC\C=C/CCCCCCCO |
| IUPAC-namn | (Z)-dodec-8-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.32 |
| Formel vikt | 184.1827 |