missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9,10-Anhydro-8-desacetyl-8-karboxi Daunorubicin Hydroklorid, TRC

Produktkod. 30136953
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136953 1 mg
30134852 25 mg
30007771 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136953 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6383151MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C26H26ClNO10
Molekylvikt (g/mol) 547.94
IUPAC-namn (4S)-4-[(2R,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-5,12-dihydroxy-7-metoxi-6,11-dioxo-3,4-dihydrotetracen-2-karboxylsyra; hydroklorid
LEDER O=C(O)C1=CC2=C(O)C(C3=O)=C(C(O)=C2[C@@H](O[C@H]4C[C](N)[C@H](O)[C@H](C)O4)C1)C(C5=C3C=CC=C5OC)=O.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9,10-Anhydro-8-desacetyl-8-carboxy Daunorubicin Hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn 9,10-Anhydro-8-desacetyl-8-carboxy Daunorubicin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C26H25NO10.ClH/c1-9-21(28)13(27)8-16(36-9)37-15-7-10(26(33)34)6-12-18(15)25(32)20-19(23(12)30)22(29)11-4-3-5-14(35-2)17(11)24(20)31;/h3-6,9,13,15-16,21,28,30,32H,7-8,27H2,1-2H3,(H,33,34);1H/t9-,13?,15-,16-,21+;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 1 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.