Läs mer
9,10-antrakinon-2-sulfonsyra natriumsalthydrat, 97 % (torrvikt), vatten ca 4–6 %
Produktkod. 11461527
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461527 100 g 100g
11471527 500 g 500g
11481527 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24969.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 153277-35-1 | C14H7NaO5S | 310,255 g/mol
9,10-Antrakinon-2-sulfonsyranatriumsalthydrat bildar laddningsöverföringskomplex med 9,10-dimetoxiantracen-2-sulfonat. Det används som en katalysator vid produktion av alkalisk massa i sodaprocessen. Den används som en in situ fotokemisk fluorescensprob.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
9,10-Antrakinon-2-sulfonsyranatriumsalthydrat bildar laddningsöverföringskomplex med 9,10-dimetoxiantracen-2-sulfonat. Det används som en katalysator vid produktion av alkalisk massa i sodaprocessen. Den används som en in situ fotokemisk fluorescensprob.
Löslighet Löslig i varmt vatten, kallt
vatten och olöslig i alkohol eller eter.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153277-35-1
Molekylformel C14H7NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 310.255
MDL-nummer MFCD00149068
InChI-nyckel GGCZERPQGJTIQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium anthraquinone-2-sulfonate, anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt, sodium 2-anthraquinonesulfonate, unii-511h72sdvx, sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, 2-anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt, sodium 2-anthrachinonesulphonate, 2-anthraquinone sodium sulfonate, 2-anthraquinonesulfonic acid sodium salt, sodium-2-anthrachinonesulphonate
PubChem CID 23661981
IUPAC-namn natrium;9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Smältpunkt >320 °C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten≈ 4 till 6 %
Kvantitet 100 g
Beilstein 3580452
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten, kallt vatten och olöslig i alkohol eller eter.
Formel vikt 310.26 (Vattenlös)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.