Läs mer
9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15400118
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400118 1 g 1g
15410118 5 g 5g
15420118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53369.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135965-21-8
Molekylformel C30H25ClO2
Molekylvikt (g/mol) 452.98
MDL-nummer MFCD00190198
InChI-nyckel RFVZBUUPBPFZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-9,10-bis 4-ethoxyphenyl anthracene, 9,10-bis 4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene, 9,10-bis-4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene
PubChem CID 21715448
IUPAC-namn 2-chloro-9,10-bis(4-ethoxyphenyl)anthracene
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=C(OCC)C=C2)C2=CC(Cl)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene
Smältpunkt 264°C to 265°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 452.98
Procent renhet 98%