Läs mer
Alfa Aesar™ 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene |
| CAS | 53158-83-1 |
| Molekylformel | C32H22 |
| MDL-nummer | MFCD00190223 |
| Kvantitet | 1g |
| Synonym | 2-ethyl-9,10-bis phenylethynyl anthracene, 9,10-bis phenylethynyl-2-ethylanthracene, 2-ethyl-9,10-bis 2-phenylethynyl anthracene |
| InChI-nyckel | KXTNQYWZDLPDLS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCC1=CC=C2C(=C1)C(C#CC1=CC=CC=C1)=C1C=CC=CC1=C2C#CC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-9,10-bis(2-phenylethynyl)anthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.53 |
| Visa mer |