Läs mer
9,10-Bis(fenyletynyl)antracen
Produktkod. 11349468
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349468 1 g 1g
11359468 5 g 5g
11369468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043313.03
Request Bulk or Custom Format
Som ett fotokromiskt material med kemiluminiscens | CAS: 10075-85-1 | C30H18 | 378,474 g/mol
9,10-bis(fenyletynyl)antracen används som en kemiluminescerande fluorofor med hög kvanteffektivitet. Det används i lightsticks som en fluorofor som producerar spöklikt grönt ljus. Det används också som dopningsmedel för organiska halvledare i OLED. Det används som ett reagens för kemiluminescensforskning. 9,10-bis(fenyletynyl)antracen är känt för att utöva fluorescensegenskaper på grund av dess polycykliska aromatiska kolvätesystem och det används vanligtvis som en scintillatortillsats. 9,10-bis(fenyletynyl)antracen studerades också omfattande som fluorescensavsändare för peroxioxalatkemiluminescens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10075-85-1
Molekylformel C30H18
Molekylvikt (g/mol) 378.474
MDL-nummer MFCD00012050
InChI-nyckel ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-bis phenylethynyl anthracene, 9,10-bis 2-phenylethynyl anthracene, anthracene, 9,10-bis phenylethynyl, bpea, anthracene, 9,10-bis 2-phenylethynyl, bis phcc-anthracene, unii-fc8jdb70dq, 9,10-bis phenylvinyl anthracene, fc8jdb70dq, 9,10-bis-phenylethynyl anthracene
PubChem CID 82338
ChEBI CHEBI:51675
IUPAC-namn 9,10-bis(2-fenyletynyl)antracen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)C#CC5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Bis (phenylethynyl)anthracene
Smältpunkt 254°C to 255°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1891432
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation It is insoluble in water but is soluble in most organic solvents such as carbon disulfide,alcohols,benzene,chloroform,and hydronaphthalenes.
Formel vikt 378.47
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.