Läs mer
9,10-Dehydro Folitixorin Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dehydro Folitixorin Chloride |
| CAS | 804563-04-0 |
| Molekylformel | C20H22ClN7O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-8-[4-[[[(1S)-1,3-dicarboxypropyl]amino]carbonyl]phenyl]-2,5,6,6a,7,8-hexahydro-1-oxo-1H-imidazo[1,5-f]pteridin-10-ium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N7O6.ClH/c21-20-24-16-15(18(31)25-20)27-9-26(8-12(27)7-22-16)11-3-1-10(2-4-11)17(30)23-13(19(32)33)5-6-14(28)29;/h1-4,9,12-13H,5-8H2,(H6-,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33);1H |
| LEDER | O=C1C2=C(NCC3[N+]2=CN(C4=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)C=C4)C3)N=C(N)N1.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 3-amino-8-(4-(((S)-1,3-dicarboxypropyl)carbamoyl)phenyl)-1-oxo-2,5,6,6a,7,8-hexahydro-1H-imidazo[1,5-f]pteridin-10-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.88 |
| Formel vikt | 491.13 |