Läs mer
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30379130
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379130 500 mg
30378891 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30379130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD423000500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87796-18-7
Molekylformel C14 H7 Br2 O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 438.07
IUPAC-namn sodium;9,10-dibromoanthracene-2-sulfonate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, Sodium Salt
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Br2O3S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vikt 435.838