missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid |
| CAS | 70942-82-4 |
| Molekylformel | C14 H8 Br2 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2O3S/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13/h1-7H,(H,17,18,19) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1 |
| IUPAC-namn | 9,10-dibromoanthracene-2-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.08 |
| Formel vikt | 413.8561 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?