Läs mer
9,10-Dibromoanthracen, 98 %
Produktkod. 11393306
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393306 25 g 25g
11383306 5 g 5g
11303316 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12680.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336,026 g/mol
9,10-Dibromoantracene är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 9,10-Dibromoantracene är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 523-27-3
Molekylformel C14H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 336.026
MDL-nummer MFCD00001244
InChI-nyckel BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
IUPAC-namn 9,10-dibromantracen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dibromoanthracene
Smältpunkt 222 °C till 223 °C (sublimering)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1912109
Merck Index 14,3018
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 336.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.