Läs mer
9,10-Dibromoanthracen, TRC
Produktkod. 30379194
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30379194 50 g
1 options
Produktkod. 30379194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42299050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dibromoanthracene
CAS 523-27-3
Molekylformel C14H8Br2
Kvantitet 50 g
Synonym NSC 6263
InChI formel InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
LEDER Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
IUPAC-namn 9,10-dibromoantracen
Molekylvikt (g/mol) 336.02
Formel vikt 333.8993