Läs mer
9,10-diklor-2,6-dimetylantracen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dichloro-2,6-dimethylanthracene |
| CAS | 887354-46-3 |
| Molekylformel | C16 H12 Cl2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15(17)12-6-4-10(2)8-14(12)16(11)18/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2c(Cl)c3cc(C)ccc3c(Cl)c2c1 |
| IUPAC-namn | 9,10-diklor-2,6-dimetylantracen |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.17 |
| Formel vikt | 274.0316 |