missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9,10-diklor-2,6-dimetylantracen, TRC

Produktkod. 30375161
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375161 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4342505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9,10-Dichloro-2,6-dimethylanthracene
CAS 887354-46-3
Molekylformel C16 H12 Cl2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12Cl2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15(17)12-6-4-10(2)8-14(12)16(11)18/h3-8H,1-2H3
LEDER Cc1ccc2c(Cl)c3cc(C)ccc3c(Cl)c2c1
IUPAC-namn 9,10-diklor-2,6-dimetylantracen
Molekylvikt (g/mol) 275.17
Formel vikt 274.0316
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.