Läs mer
9,10-diklorantracen, TRC
Produktkod. 30388603
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388603 100 mg
30369873 50 mg
30383426 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435943100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 605-48-1
Molekylformel C14H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 247.12
Synonym 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963, 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963
IUPAC-namn 9,10-diklorantraken
LEDER Clc1c2ccccc2c(Cl)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dichloroanthracene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formel vikt 246.0003