Läs mer
9,10-Dichlorophenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dichlorophenanthrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H |
| Formel vikt | 246.0003 |
| Procent renhet | >95% |