missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9,10-Dichlorophenanthrene, TRC

Produktkod. 17994755
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994755 10 mg
17941595 5 mg
17932245 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17994755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43531510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17219-94-2
Molekylformel C14 H8 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 247.12
Synonym NSC 97575
IUPAC-namn 9,10-dichlorophenanthrene
LEDER Clc1c(Cl)c2ccccc2c3ccccc13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9,10-Dichlorophenanthrene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Formel vikt 246.0003
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.