Läs mer
9,10-Diethoxyanthracen, 98 %
Produktkod. 11492698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492698 1 g 1g
11402708 5 g 5g
11412708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16705.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68818-86-0 | C18H18O2 | 266,34 g/mol
9,10-dietoxiantracen fungerar som ett fotosensibiliserande medel för diaryljodoniumsalter. Det används också som ett sensibiliserande färgämne. Det används för framställning av polymetalliska komplex genom selektiv pi-koordination.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9,10-Dietoxiantracen fungerar som ett fotosensibiliserande medel för diaryljodoniumsalter. Det används också som ett sensibiliserande färgämne. Det används för framställning av polymetalliska komplex genom selektiv pi-koordination.
Löslighet
Löslig i toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68818-86-0
Molekylformel C18H18O2
Molekylvikt (g/mol) 266.34
MDL-nummer MFCD00209643
InChI-nyckel GJNKQJAJXSUJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diethoxy, acmc-1bigo
PubChem CID 111623
IUPAC-namn 9,10-dietoxiantracen
LEDER CCOC1=C2C=CC=CC2=C(C3=CC=CC=C31)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Diethoxyanthracene
Smältpunkt 149 °C till 151 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i toluen.
Formel vikt 266.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.