Läs mer
9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| CAS | 1622-55-5 |
| Molekylformel | C13H10OS |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10OS/c14-13-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12-11(13)7-8-15-12/h1-4,7-8H,5-6H2 |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)CCC3=C(C=CS3)C2=O |
| IUPAC-namn | 4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-10-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.28 |
| Formel vikt | 214.0452 |