missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-carboxylic Acid |
| CAS | 20202-05-5 |
| Molekylformel | C17H14O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 122876, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O2/c18-16(19)17-10-9-11(12-5-1-3-7-14(12)17)13-6-2-4-8-15(13)17/h1-8,11H,9-10H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?