Läs mer
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9O2P/c13-15-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)14-15/h1-8,15H |
| Formel vikt | 216.034 |