missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9,10-Dihydro-9-oxa-10-fosfafenantren 10-oxid, TRC

Produktkod. 30379795
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379795 250 mg
30373671 2.5 g
30369339 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD679033250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 35948-25-5
Molekylformel C12H9O2P
Molekylvikt (g/mol) 216.17
Synonym 3,4:5,6-Dibenzo-2H-1,2-oxaphosphorin-2-oxide, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthren 10-oxide, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-oxide, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphorylphenanthrene 10-oxide, Chemguard DOPO, DOP 11S25, DOPO, Epoclean, HCA, HCA (heat stabilizer), Hiretar 101, KFR-DOPO, Polydis 3710, Polyphlox 3742, Sanko HCA, Struktol Polydis 3710, Ukanol DOPO, Ukanol GKF, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide, Chemguard DOPO, DOPO, Epoclean, HCA, Hiretar 101, KFR-DOPO, Polydis 3710, Sanko HCA, Struktol Polydis 3710, Ukanol DOPO, 6H-Dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-Oxide
IUPAC-namn benso[c][2,1]bensoxofosfinin 6-oxid
LEDER O=P1Oc2ccccc2c3ccccc13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9O2P/c13-15-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)14-15/h1-8,15H
Formel vikt 216.034
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.