Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9, 10-Dihydroxystearic Acid, Pract. |
| CAS | 120-87-6 |
| Molekylformel | C18H36O4 |
| MDL-nummer | MFCD00046726 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 9,10-dihydroxystearic acid, dioxystearinsaeure, 9,10-dihydroxystearate, 9,10-dihydroxystearinsaeure, 9,10-dihydroxy-octadecanoic acid, rac threo-9,10-dihydroxystearic acid, dhsa, parent, 9,10-dihydroxy stearic acid, 9,10-dhsa |
| InChI-nyckel | VACHUYIREGFMSP-IAGOWNOFSA-N |
| LEDER | CCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O |
| IUPAC-namn | (9R,10R)-9,10-dihydroxioktadekansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.48 |
| Visa mer |