missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9,10-Dimethoxy-2-anthracenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dimethoxy-2-anthracenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 67580-39-6 |
| Molekylformel | C16H13NaO5S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Sodium 9,10-Dimethoxyanthracene-2-sulfonate, 9,10-Dimethoxy-2-anthracenesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O5S.Na/c1-20-15-11-5-3-4-6-12(11)16(21-2)14-9-10(22(17,18)19)7-8-13(14)15;/h3-9H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na].O=S(=O)(O)C=1C=CC2=C(OC)C=3C=CC=CC3C(OC)=C2C1 |
| IUPAC-namn | sodium 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.33 |
| Formel vikt | 340.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?