Läs mer
9,10-Dimethylanthracene, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Dimethylanthracene |
| CAS | 781-43-1 |
| Molekylformel | C16H14 |
| MDL-nummer | MFCD00001262 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C3=CC=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.28 |
| Procent renhet | 95% |