Läs mer
9,10-dimetylantracen, 97 %
Produktkod. 11430627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430627 1 g 1g
11440627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22458.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 781-43-1 | C16H14 | 206,29 g/mol
9,10-dimetylantracen används som en antioxidant-fotosensibiliserande dubbelladdade polymera miceller med kontrollerbar produktion av reaktiva syreämnen. Den används också som aktinometer för kemisk hastighetskonstant i singletmolekylära syrereaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9,10-dimetylantracen används som en antioxidant-fotosensibiliserande dubbelladdade polymera miceller med kontrollerbar produktion av reaktiva syreämnen. Den används också som aktinometer för kemisk hastighetskonstant i singletmolekylära syrereaktioner.
Löslighet
Löslig i toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 781-43-1
Molekylformel C16H14
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00001262
InChI-nyckel JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
IUPAC-namn 9,10-dimetylantracen
LEDER CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dimethylanthracene
Smältpunkt 182°C to 184°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1909028
Löslighetsinformation Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 206.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.