Läs mer
9,10-Dioxo Ketotifen, TRC
Produktkod. 30137792
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137792 50 mg
30007803 25 mg
30003962 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48651050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43076-16-0
Molekylformel C19 H17 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 323.41
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
IUPAC-namn 10-(1-metylpiperidin-4-yliden)benso[1,2]cyklopepta[2,4-b]tiofen-4,5-dion
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Dioxo Ketotifen
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Formel vikt 323.098
Procent renhet >95%