Läs mer
9,10-Difenylantracen, 98 %
Produktkod. 10774031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774031 1 g Glasflaska 1g
10529430 5 g Glasflaska 5g
10135633 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117200010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-10-1
Molekylformel C26H18
Molekylvikt (g/mol) 330.43
MDL-nummer MFCD00001253
InChI-nyckel FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC-namn 9,10-difenylantracen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9, 10-Diphenylanthracene
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 248 °C till 252 °C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 05,747
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, kloroform, bensen, kol, disulfid, cyklohexan, acetonitril, petroleum, eter
Formel vikt 330.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.