Läs mer
9,10-Difenylantracen, 99 %
Produktkod. 11487687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487687 1 g 1g
11497687 5 g 5g
11407697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15714.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330,43 g/mol
9,10-difenylantracen fungerar som en sensibilisator vid kemiluminescens. Det används i ljusstickor för att producera blått ljus. Det är också användbart i blå organiska lysdioder (OLED) och OLED-baserade skärmar. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 9,10-difluoro-9,10-difenyl-9,10-dihydroantracen. Utöver detta används den som en organisk halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9,10-Diphenylantracene fungerar som en sensibilisator vid kemiluminescens. Det används i ljusstickor för att producera blått ljus. Det är också användbart i blå organiska lysdioder (OLED) och OLED-baserade skärmar. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 9,10-difluoro-9,10-difenyl-9,10-dihydroantracen. Utöver detta används den som en organisk halvledare.
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, bensen och koldisulfid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-10-1
Molekylformel C26H18
Molekylvikt (g/mol) 330.43
MDL-nummer MFCD00001253
InChI-nyckel FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC-namn 9,10-difenylantracen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Diphenylanthracene
Smältpunkt 248 °C till 254 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Beilstein 1914010
Löslighetsinformation Löslig i etanol, kloroform, bensen och koldisulfid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 330.43
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.