Läs mer
9,10-Diphenylanthracene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1499-10-1 |
| Smältpunkt | 247°C to 252°C |
| MDL-nummer | MFCD00001253 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 9,10-Diphenylanthracene, 9,10-Diphenylanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.42 |
| Kvalitet | Research |