Läs mer
9,10-fenantrenkinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439323
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11439323
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11762.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon kan användas för högkvalitativ passivering på silikonytor (100). Kinoner kan tjäna som substrat för en mängd olika flavoenzymer, användbara fluorescerande föreningar och kinon. Används även i färgämnen, som härdare för dental restaurering, för bestämning av koppar med spektrofotometrisk metod och för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9,10-Phenanthrenequinon kan användas för högkvalitativ passivering på silikonytor (100). Kinoner kan tjäna som substrat för en mängd olika flavoenzymer, användbara fluorescerande föreningar och kinon. Används även i färgämnen, som härdare för dental restaurering, för bestämning av koppar med spektrofotometrisk metod och för organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-11-7
Molekylformel C14H8O2
Molekylvikt (g/mol) 208.216
MDL-nummer MFCD00001163
InChI-nyckel YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC-namn fenantren-9,10-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 9,10-Phenanthrenequinone
Smältpunkt 207°C to 212°C
Densitet 1.405
Kokpunkt >360°C
Flampunkt 245°C (473°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 208.22
Procent renhet 95%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis