Läs mer
9,10-fenantrenenkinon, 95 %
Produktkod. 11449323
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449323 100 g 100g
11344629 5 g 5g
11439323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11762.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208,216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon kan användas för högkvalitativ passivering på silikonytor (100). Kinoner kan tjäna som substrat för en mängd olika flavoenzymer, användbara fluorescerande föreningar och kinon. Används även i färgämnen, som härdare för dental restaurering, för bestämning av koppar med spektrofotometrisk metod och för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9,10-Phenanthrenequinon kan användas för högkvalitativ passivering på silikonytor (100). Kinoner kan tjäna som substrat för en mängd olika flavoenzymer, användbara fluorescerande föreningar och kinon. Används även i färgämnen, som härdare för dental restaurering, för bestämning av koppar med spektrofotometrisk metod och för organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-11-7
Molekylformel C14H8O2
Molekylvikt (g/mol) 208.216
MDL-nummer MFCD00001163
InChI-nyckel YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC-namn fenantren-9,10-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Phenanthrenequinone
Smältpunkt 207 °C till 212 °C
Densitet 1.405
Kokpunkt >360 °C
Flampunkt 245 °C (473 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 208.22
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9,10-Phenanthrenequinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Phenanthrenedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.