Läs mer
9,10-Phenanthrenequinone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15824221
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824221 100 g 100g
15814221 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15824221 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8075640100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-11-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Specifikationer
Smältpunkt 203°C to 206°C
Kokpunkt >360°C
MDL-nummer MFCD00001163
Kvantitet 100 g
Synonym 9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione, 9,10-Phenanthrenequinone