Läs mer
9(10H)-Acridone, TRC
Produktkod. 30134887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134887 5 g
17964145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1909505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 578-95-0
Molekylformel C13 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 195.22
Synonym 9(10H)-Acridinone, 9-Acridanone (6CI,8CI), 9(10H)-Acridone, 9-Acridone, Acridanone, Acridin-9-one, Acridine, 9,10-dihydro-9-oxo-, Acridone, CK 103, CK 103 (heterocycle), NSC 408196, NSC 7664
IUPAC-namn 10H-acridin-9-ett
LEDER O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acridone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Formel vikt 195.0684
Procent renhet >95%