Läs mer
9,11-Anhydrobudesonide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O5/c1-4-5-22-29-21-13-19-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)18(17)9-11-24(19,3)25(21,30-22)20(28)14-26/h8-10,12,17,19,21-22,26H,4-7,11,13-14H2,1-3H3/t17-,19+,21-,22?,23+,24+,25-/m1/s1 |
| Formel vikt | 412.225 |