Läs mer
∆9,11-Dehydro-17Alfa-cyanometyl Estradiol, TRC
Produktkod. 30134942
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134942 25 mg -
30004866 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22950525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86153-38-0
Molekylformel C20 H23 N O2
Molekylvikt (g/mol) 309.4
Synonym 19-Norpregna-1,3,5(10),9(11)-tetraene-21-nitrile, 3,17-dihydroxy-, (17α)- (9CI), 17α-Cyanomethylestra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17β-diol, STS 825, [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17α-yl]acetonitrile, 9,11-Dehydro-17α-cyanomethylestradiol
IUPAC-namn 2-[(8S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-13-metyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyklopenta[a]fenanthren-17-yl]acetonitril
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17alpha-yl)acetonitrile
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h3,5-6,12,17-18,22-23H,2,4,7-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Formel vikt 309.1729