missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9,11-Dehydro Ethynyl Estradiol, TRC

Produktkod. 18052150
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18052150 50 mg
18001450 100 mg
18041950 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18052150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22961050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1231-96-5
Molekylformel C20 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol
IUPAC-namn (8S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9,11-Didehydroethinylestradiol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vikt 294.162
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.