Läs mer
9,11-Epoxi-17-hydroxy-7α α-(metoxykarbonyl)-3-oxo-17-pregn-4-en-21-karboxylsyra α kaliumsalt, Mikromol
Produktkod. 30461049
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461049 25 mg
1 options
Produktkod. 30461049 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3530.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
9,11-Epoxi-17-hydroxy-7α α-(metoxykarbonyl)-3-oxo-17-pregn-4-en-21-karboxylsyra α kaliumsalt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
CAS 95716-98-6
Analyt- eller komponentnamn Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H31 O7 . K
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Molekylvikt (g/mol) 470.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 470,1707 g/mol