Läs mer
∆9(11)-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,11-Didehydroestradiol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 270.162 |
| Procent renhet | >95% |