Läs mer
9,11beta-Epoxy-17-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxo-9beta-pregna-1,4-diene 21-Acetate, Mikromol
Beskrivning
9,11beta-Epoxy-17-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxo-9beta-pregna-1,4-diene 21-Acetate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 912-38-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24H30O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (+)-(9beta,11beta,16beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Acetate EP Impurity D |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.49 |
| Visa mer |