Läs mer
9,13b-Dehydro Epinastine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 9,13b-Dehydro Epinastine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16/h1-8,10H,9H2,(H2,17,18) |
| Formel vikt | 247.1109 |