Läs mer
9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin |
| Analyt- eller komponentnamn | 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 913.5551 |