Läs mer
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol™
Produktkod. 30464010
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464010 4 x 25 mg
30050291 100 mg
30051093 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30464010 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1047.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Dideoxyadenosine
CAS 4097-22-7
Analyt- eller komponentnamn 2',3'-Dideoxyadenosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N5 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
IUPAC-namn [(2S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 235.243
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 235,107 g/mol