missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium Cesium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium Cesium Salt |
| CAS | 1254945-67-9 |
| Molekylformel | C26H26CsN2O3. |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [9-[2-(Carboxy-κO,κO′)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumato]cesium(1+) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N2O3.Cs/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23;/h7-14,27-28H,5-6H2,1-4H3;/q;+1 |
| LEDER | CCNC1=CC2=[O+]C3=CC(NCC)=C(C)C=C3C(C4=C(C=CC=C4)C5=O[Cs+][O-]5)=C2C=C1C |
| IUPAC-namn | Cesium(1+), [9-[2-(carboxy-κO,κO′)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumato]- (ACI) |
| Molekylvikt (g/mol) | 547.4 |
| Formel vikt | 547.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?