Läs mer
9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31100700
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
31100700 100 mg
1 options
Produktkod. 31100700 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD114695100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine
CAS 55779-18-5
Molekylformel C12H9ClFN5
MDL-nummer MFCD00867210
Kvantitet 100 mg
LEDER NC1=C2N=CN(CC3=C(F)C=CC=C3Cl)C2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 277.68
Procent renhet 95%