Läs mer
9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine |
| CAS | 19255-48-2 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5/c8-1-2-13-4-12-5-6(9)10-3-11-7(5)13/h3-4H,1-2H2,(H2,9,10,11) |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2CCCl |
| IUPAC-namn | 9-(2-chloroethyl)purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vikt | 197.0468 |