Läs mer
9-[2-(Dietylfosfonometoxi)propyl-d6] Adenin, TRC
Produktkod. 30375879
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30375879 10 mg
1 options
Produktkod. 30375879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44475210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine
CAS 1020719-38-3
Molekylformel C13 2H6 H16 N5 O4 P
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2
LEDER [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC
IUPAC-namn 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(dietoxifosforyl)metoxy]propyl]purin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 349.36
Formel vikt 349.1786